Learn More
Masterflex™ Tubos Tygon™ E-3603
Código de producto. 15127064
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
5mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,16 in, 4 mm
0,2 in, 5 mm
0,24 in, 6 mm
0,28 in, 7,1 mm
0.31 in., 8mm
0.31 in., 8 mm
0.35 in., 9 mm
0.35 in., 9 mm
0,47 in, 12 mm
0.5 in., 12,7 mm
0,55 in, 14 mm
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
1.5mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longitud global (métrico):
15 m
15,2 m
15 m
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. 15127064
Marca: Masterflex™ ACF1S1502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho.Los tubos Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ admiten prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas de cualquier laboratorio.
  • La nueva formulación de base biológica ofrece un rendimiento igual de excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos & bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF, 3-A, cumple con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ley japonesa de sanidad alimentaria n.° 370/1959, 1935/2004/CE y 10/2011/UE, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,08 in
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material Tygon E-3603
Diámetro exterior (imperial) 0,16 in, 4 mm
Longitud global (imperial) 49.2 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorio, aplicaciones de vacío, alimentos y bebidas
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Clear
Flexibility Los tubos
Presión máxima 2,5 bar a 23°°C
Nivel de vacío 760 mm Hg a 23 °C
Tipo de producto Flexible Tubing