Learn More
Masterflex™ Tubos de vacío sin DEHP Tygon™ E-3603
Código de producto. 15147134
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Tamaño de la unidad:
3 M
3 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15147134 6,4 mm 3 M
15191323 9,6 mm 3 M
15137134 12,8 mm 3 metros
3 options
Código de producto. 15147134
Marca: Masterflex™ 0641420
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios. Los tubos de vacío sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 se han diseñado para uso general en laboratorios, con alimentos y bebidas, en el sector biofarmacéutico y con instrumentos analíticos.
Se flexionan en curvas de radio pronunciadas y se pueden usar fácilmente con accesorios.Los tubos de vacío sin DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 se han diseñado para uso general en laboratorios, con alimentos y bebidas, en el sector biofarmacéutico y con instrumentos analíticos.
Características y ventajas:
  • Alternativa a los tubos DEHP
  • La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
  • No contiene BPA
  • Excelente resistencia química
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • Aumenta la productividad de las bombas peristálticas: supera a otros tubos transparentes en un proporción de 2 a 1
  • Calibre interior liso y pulido
  • No oxidante y no contaminante
  • Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
  • Bobinas marcadas a intervalos de 304 mm (1 ft) para facilitar la medición
Aplicaciones típicas:
  • Laboratorio general
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideales para condensadores, estufas microbiológicas, desecadores, conductos de gas y conductos de drenaje
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), GMP y NSF 51
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,25 in
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 0,62 in, 16 mm
Longitud global (imperial) 9,8 ft
Longitud global (métrico) 3 m
Grosor (imperial) 0,18 in
Grosor (métrico) 4,8 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio general, alimentos y bebidas y biofarmacéutica. Servicio de vacío de 760 mm Hg a 23 °C
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Esterilidad Estériles
Color Transparente
Flexibility Los tubos
Presión máxima 49 psi
Nivel de vacío 29,9 pulgadas de mercurio
Max. Operating Temperature (Metric) – 46 °C
Tipo de producto Tubos de vacío