Learn More
Ismatec™ Tygon™ E-LFL C/L™ Microbore Pump Tubing
Longest life of all Tygon™ formulations
Marca:  Ismatec™ 06449-30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15580652
  • 259.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Los tubos se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Para uso genérico de laboratorio
  • Larga duración: no envejecen ni se oxidan
  • Se ajustan firmemente al vidrio y al metal, y se doblan en curvas de radio pequeño
  • No tóxicos
  • Transparente
Especificaciones
Especificaciones
Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65)
Tygon E-LFL
30,4 m
30
Autoclave y óxido de etileno
de 40 °C
Tubos de microcalibre
1,14 mm
100 pies
0 °C
17,1 mL/min
25,3 psi, 1,75 bar