Learn More
Heidolph Instruments Tubos de extensión Tygon™
Tubos de extensión para casete pequeño
Marca: Heidolph Instruments 525-60025-00
11.16 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Aplicación: Para aplicaciones estándar
- Características:
- No tóxico, no oxidante
- Buena resistencia a ácidos, bases y medios inorgánicos.
- Muy baja permeabilidad al gas, buena vida útil
- Material: PVC suave termoplástico, transparente
- Cumple las normas: FDA (21 CFR 177.2601) y GLP
- Intervalo de temperatura: –50 a +75 °C
- Esterilización: Se puede esterilizar en autoclave durante 30 min a 1 bar y 120 °C (el material puede cambiar de color) o con óxido de etileno
- Restricción: La segregación de plastificadores es posible
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Termoplástico | |
1 m | |
Bombas de varios canales | |
Transparente | |
de 75 °C |
1,4 mm | |
3,2 mm | |
0,9 mm | |
No estéril | |
De 0,5 a 1,5 bar |