Learn More
Saint-Gobain Tygon™ F-4040-A Tubing
Descripción
Características y ventajas
- Resistentes a resquebrajamientos
- Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
- Resistentes a la hinchazón
- Muy flexibles, fáciles de instalar
- Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
Aplicaciones típicas
- Tuberías de combustible para motor pequeñas
- Automoción en general
- Vehículos de recreo
- Equipos de césped y jardín
- Transferencia de refrigerante
- Combustibles para calefacción
- Compuestos de corte
- Equipo de pulido
- Tuberías de lubricación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Estándar UE 2002/95/CE (ROHS) |
| Diámetro interior (métrico) | 11,1 mm |
| Material | Tygon |
| Diámetro exterior (imperial) | 14,3 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Manguera flexible diseñada para transferir combustible, lubricante y otros productos a base de petróleo |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -37 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Color | Amarillo translúcido |
| Mostrar más |