Learn More
Saint-Gobain Tygon™ F-4040-A Tubing
Código de producto. 11988099
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,8 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
15,9 mm
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
19,1 mm
22,3 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
15 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11988099 12,7 mm 19,1 mm 3,2 mm 15 metros
11968099 11,1 mm 14,3 mm 1,6 mm 15 metros
11948099 4,8 mm 8 mm 1,6 mm 15 M
11998099 15,9 mm 22,3 mm 3,2 mm 15 metros
10555624 8 mm 11,2 mm 1,6 mm 15 metros
11958099 9,5 mm 12,7 mm 1,6 mm 15 metros
6 options
No deben usarse con ácidos fuertes o álcalis.
Código de producto. 11988099
Marca: Saint-Gobain T401643
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
No deben usarse con ácidos fuertes o álcalis.
Tubos flexibles amarillos fácilmente identificables para el transporte de petróleo, aceites de calefacción, queroseno y refrigerantes a base de glicol. Los tubos Tygon™ F4040-A resisten la hinchazón y la fragilidad. Resistentes a UV y al ozono.
Características y ventajas
  • Resistentes a resquebrajamientos
  • Compatibles con la mayoría de los hidrocarburos
  • Resistentes a la hinchazón
  • Muy flexibles, fáciles de instalar
  • Desarrollado específicamente para combustibles y lubricantes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
Aplicaciones típicas
  • Tuberías de combustible para motor pequeñas
  • Automoción en general
  • Vehículos de recreo
  • Equipos de césped y jardín
  • Transferencia de refrigerante
  • Combustibles para calefacción
  • Compuestos de corte
  • Equipo de pulido
  • Tuberías de lubricación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar UE 2002/95/CE (ROHS)
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Tygon
Diámetro exterior (imperial) 19,1 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (aplicación) Manguera flexible diseñada para transferir combustible, lubricante y otros productos a base de petróleo
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -37 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Amarillo translúcido
Dureza 57 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 2,07 bar a 23 °C
Nivel de vacío 559 mm Hg a 23 °C
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C