Learn More
Masterflex™ Tubos de laboratorio Tygon™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
4,8 mm
8 mm
9,6 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
5,6 mm
6,4 mm
12,8 mm
14,4 mm
16 mm
25,4 mm
Presión máxima:
14 psi
17 psi
24 psi
25 psi
30 psi
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
Tamaño de la unidad:
15 M
50 pies
cada uno
Descripción
- Alternativa a los tubos DEHP
- La nueva formulación ofrece el mismo rendimiento excelente
- No contiene BPA
- Excelente resistencia química
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- Aumenta la productividad de las bombas peristálticas: supera a otros tubos transparentes en un proporción de 2 a 1
- Calibre interior liso y pulido
- No oxidante y no contaminante
- Se ajusta a los accesorios con facilidad y se adhiere con seguridad
- Bobinas marcadas a intervalos de 304 mm (1 ft) para facilitar la medición
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA, cumple con los requisitos de la Clase VI de la USP y NSF 51 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 9,6 mm |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diámetro exterior (imperial) | 12,8 mm |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Mostrar más |