Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos LMT-55 con configuraciones de dos tapones Tygon™
Código de producto. 15111753
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,90 mm
Color:
Amarillo/amarillo
Amarillo/azul
Azul/azul
Azul/verde
Blanco/amarillo
Blanco/negro
Morado/morado
Morado/naranja
Morado/negro
Naranja/amarillo
Naranja/naranja
Naranja/negro
Negro/blanco
Rojo/rojo
Transparente
Verde/verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Color unitSize
15111753 0,57 mm 0,90 mm Blanco/amarillo paquete de 12
11903834 0,13 mm 0,90 mm Naranja/negro paquete de 12
15163196 0,51 mm 0,90 mm Naranja/amarillo 12 PCS
10114924 1,14 mm 0,85 mm Rojo/rojo 12 PCS
12340200 2,54 mm 0,85 mm Morado/naranja paquete de 12
15123196 0,89 mm 0,85 mm Naranja/naranja paquete de 12
15113206 1,52 mm 0,85 mm Amarillo/azul 12 PCS
11769744 3,17 mm 0,85 mm Negro/blanco 12 PCS
10692915 1,85 mm 0,85 mm Verde/verde 1 PCS
15153196 0,95 mm 0,85 mm Blanco/negro paquete de 12
15173196 1,09 mm 0,85 mm Transparente paquete de 12
15103206 1,75 mm 0,85 mm Azul/verde paquete de 12
15183196 1,42 mm 0,85 mm Amarillo/amarillo paquete de 12
15193196 2,06 mm 0,85 mm Morado/morado paquete de 12
15126142 2,79 mm 0,85 mm Transparente paquete de 12
10032884 1,65 mm 0,85 mm Azul/azul 1 PCS
10602925 2,29 mm 0,85 mm Morado/negro paquete de 12
17 options
Código de producto. 15111753
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07053406ND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, NSF, 3-A, cumple la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), NSF, 3-A, USP Class VI
Código de color Blanco/amarillo
Diámetro interior (imperial) 0,02 in
Diámetro interior (métrico) 0,57 mm
Material Tygon E-3607
Diámetro exterior (imperial) 0,09 in, 2,37 mm
Longitud global (imperial) 15 in.
Longitud global (métrico) 38,1 cm
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 0,90 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Blanco/amarillo
Dureza 55 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Pump Tubing