Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos LMT-55 con configuraciones de dos tapones Tygon™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,90 mm
Color:
Amarillo/amarillo
Amarillo/azul
Azul/azul
Azul/verde
Blanco/amarillo
Blanco/negro
Morado/morado
Morado/naranja
Morado/negro
Naranja/amarillo
Naranja/naranja
Naranja/negro
Negro/blanco
Rojo/rojo
Transparente
Verde/verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 PCS
paquete de 12
Descripción
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Alimentos y bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Naranja/naranja |
| Diámetro interior (imperial) | 0,04 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,89 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Longitud global (imperial) | 15 in. |
| Longitud global (métrico) | 38,1 cm |
| Grosor (imperial) | 0.03 in. |
| Grosor (métrico) | 0,85 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Cantidad de embalaje | 12/pack |
| Mostrar más |