Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos LMT-55 con configuraciones de dos tapones Tygon™
Código de producto. p-8005152
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,13 mm
0,51 mm
0,57 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,09 mm
1,14 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,75 mm
1,85 mm
2,06 mm
2,29 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,90 mm
Color:
Amarillo/amarillo
Amarillo/azul
Azul/azul
Azul/verde
Blanco/amarillo
Blanco/negro
Morado/morado
Morado/naranja
Morado/negro
Naranja/amarillo
Naranja/naranja
Naranja/negro
Negro/blanco
Rojo/rojo
Transparente
Verde/verde
Pakningsstørrelse:
1 PCS
12 PCS
paquete de 12
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11903834
Brand: Saint Gobain Life Sciences 07053400ND
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Código de color Naranja/negro
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Diámetro interior (métrico) 0,13 mm
Material Tygon R3607
Longitud global (imperial) 15 in.
Longitud global (métrico) 38,1 cm
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 0,90 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Naranja/negro
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Pump Tubing
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.