Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos flexibles, Tygon S3™ E-3603, tamaños de vacío
Tygon™ E-3603 Tubing for laboratory and vacuum applications.
595.00€ - 1170.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubing |
---|---|
Material | Tygon S3 E–3603 |
Longitud global (imperial) | 50 ft. |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Color | Transparente |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Grosor (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12355909
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00040 |
1/2 pulg | 1-1/8 pulg | 2,48 bar (36 psi) a 22,77 °C (73 °F) | 5/16 pulg |
1170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10130121
|
Saint Gobain Life Sciences
ACF00020 |
1/4 pulg | 5/8 pulg | 3,65 bar (53 psi) a 22,77 °C (73 °F) | 3/16 pulg |
595.00€
15 metros |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Tygon™ E-3603 tubing from Saint-Gobain is crystal clear and flexible, handling virtually all organic chemicals found in the modern laboratory. It is non-oxidizing and non-contaminating, making it an ideal choice for a variety of applications. Tygon™ E-3603 has high tolerances and lot-to-lot consistency, which will yield reproducible results in your laboratory. It is non-toxic and non-contaminating, and less permeable than rubber tubing. The glassy-smooth inner bore helps prevent buildup to facilitate cleaning.
- Lot-to-lot consistency for reproducible results
- Non-toxic and non-contaminating
- Smooth, polished inner wall
- Slips easily over fittings and grips securely for simple lab set-ups
- Contains no BPA or phthalates
- Standard sizes available to hold full vacuum at room temperature
Compliance
FDA, NSF, 3-A, meets USP Class VI, Japan Food Sanitation Law no. 370/1959, REACH, 1935/2004/EC and 10/2011/EU.
Especificaciones
Tubing | |
50 ft. | |
Transparente |
Tygon S3 E–3603 | |
15 m |