Especificaciones
Cumple con la FDA sobre el contacto con productos alimenticios | |
Tygon SE-200 | |
15,24 m | |
Procesamiento químico y farmacéutico, dispensación de bebidas, producción de pintura y disolventes, procesamiento de semiconductores | |
1 unidad | |
Transparente | |
de 74 °C |
9,6 mm | |
9,6 mm | |
2,3 mm | |
-45 °C | |
Estériles | |
50 psi |