Learn More
Masterflex™ Tygon SE–200 Tubing
Marca:  Masterflex™ 95713-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15239613
  • 354.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Cumple con la FDA sobre el contacto con productos alimenticios
Tygon SE-200
15,24 m
Procesamiento químico y farmacéutico, dispensación de bebidas, producción de pintura y disolventes, procesamiento de semiconductores
1 unidad
Transparente
de 74 °C
4,8 mm
8 mm
1,5 mm
-45 °C
Estériles
75 psi