Learn More
Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop Tubing
Inexpensive, all around 3-stop tubing for general laboratory applications. Ismatec™ Tygon™ Standard 3-stop Tubing requires extension tubing on both suction and discharge sides.
Marca: Ismatec™ SC0054T
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Transparentes.
- Resistentes a casi todos los productos químicos inorgánicos.
- Insípidos.
- Pared interior lisa y pulida.
- Baja permeabilidad a los gases.
- No se deterioran ni oxidan.
- Alta constante dieléctrica.
- Posible lixiviación del plastificante.
- Aplicaciones
- Ácidos: Buena
- Soluciones alcalinas: Buena
- Disolventes: No se recomienda
- Presión: razonable
- Vacío: Buena
- Medios viscosos: Excelente
- Medios estériles: Limitada
- Cumple con: FDA 21 CFR1,5.3,0
- Esterilización
- Esterilizable en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 121 °C; los tubos parecerán lechosos.
- Esterilización por gas con óxido de etileno.
- No se recomiendan para el uso con carbohidratos
Especificaciones
Tubos de 3 tapones | |
Código de color: Blanco-amarillo | |
Tygon | |
0,91 mm | |
-50 °C | |
DI de 0,57mm, DE de 2,39mm | |
Posible lixiviación del plastificante. | |
Buena |
FDA 21 CFR1,5.3,0 | |
Esterilizable en autoclave | |
40 cm | |
Aplicaciones generales de laboratorio, tubos de 3 tapones para casetes MS/CA | |
12 uds./paq. | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparente | |
de 74 °C |