missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Tygon Ultra-soft Tubing

Marca:  Cole-Parmer™ ADK00017

Código de producto. 12315919

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

FDA compliant, made according to GMP
6.4 mm
9.52 mm
General laboratory, vent and drain lines, ideal for lab installations requiring multiple directional changes, abrupt curves, or twisting
1 Pack
Flexible
52°C
Autoclavable
Tygon
15.24 mm
-55 °C
Transparente
8 psi
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales