Learn More
Sartorius™ 144 Tipo Hydrosart Ultra discos de membrana de filtración
Type 144 Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Ultrafiltration Membranes are highly hydrophilic and have extended chemical compatibility. Easy to clean and autoclavable, they are ideal for protein recovery from dilute samples and work under aseptic conditions.
203.00€ - 316.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Tipo de filtro | Discos para membrana de filtración |
Formato | Disc |
Material | Hydrosart |
Material (membrana) | Hydrosart Regenerated Cellulose |
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro de la membrana (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10205901
|
Sartorius™
14439--63------D |
63 mm |
316.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750925
|
Sartorius™
14429--44------D |
44 mm |
203.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10032431
|
Sartorius™
14439--47------D |
47 mm |
203.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Type: Ultrafiltration Membrane
- Material: Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC)
- Grade: Type 144
- Shape: Disc
- Flow Rate: 0.08 mL/min./cm2
- Thickness: 180 μm
- MWCO: 5 kDa
- For Use With (Application): Concentration, Protein Removal, Diafiltration, Desalting, Buffer Exchange, and Electro-Ultrafiltration (in BioPharma, Research, and Environmental Fields)
Especificaciones
Autoclavable | |
Disc | |
Hydrosart Regenerated Cellulose | |
Non-sterile | |
Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando una alta recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia | |
Discos para membrana de ultrafiltración | |
10 Pk. | |
7.1 mil | |
Discos para membrana de ultrafiltración |
Discos para membrana de filtración | |
Hydrosart | |
5 kDa | |
0,08 ml/min/cm2 | |
Tipo 144 | |
10Pack. | |
Disc | |
180 μm |