Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre para tubos de ensayo
Transporte y almacene tubos de centrífuga con tapón de 50 ml en gradillas de alambre resistentes. Las gradillas para tubos de ensayo de alambre Fisherbrand™ se han fabricado con acero con revestimiento de epoxi que es resistente a sustancias químicas. Los fondos ranurados garantizan la posición vertical y la manipulación segura de las muestras. Esterilizables en autoclave.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.13680kg
Descripción
- Gradillas para tubos de alambre de acero con revestimiento epoxi sellado con calor
- El revestimiento no se ve afectado por disolventes orgánicos, sales, ácidos débiles y álcalis débiles
- Gradilla de varias capas con fondos ranurados para una manipulación y un transporte seguros
- Capacidad para hasta ocho tubos de muestras grandes con tapón en posición vertical
- Intervalo de temperatura: De -223 °C a 121 °C
Especificaciones
Gradilla de tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (30 mm), Tubos (5 ml) | |
8 | |
Paquete de 1 | |
80 mm | |
30 mm |
2 x 4 | |
Azul | |
Recubierto de HDPE | |
Paquete de 1 | |
147 mm | |
89 mm | |
0,11 kg |