Learn More
Máscara facial desechable de 3 capas tipo IIR
La mascarilla desechable tipo IIR es una mascarilla CE de alta calidad, adecuada para entornos médicos generales. Estas mascarillas de polipropileno de 3 capas con elásticos para las orejas proporcionan un ajuste excelente con puente ajustable para la nariz para mayor seguridad. Certificación completa, calidad garantizada.
Marca: Medlink 1601
1.23 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.14200kg
Descripción
- Protección desechable de un solo uso
- Un dispositivo médico CE de clase I, certificado según (UE) 2017/745, que cumple con el estándar EN14683:2019 para mascarillas médicas
- Cuenta con una costura superior suave, flexible y con alambre interno para un ajuste ceñido y cómodo alrededor de la nariz y sujeción para las orejas tejida
- Capas interior y exterior de polipropileno no tejido
- Capa intermedia de polipropileno fundido
- Cumple con la norma EN ISO 10993-10:2013 para irritación y sensibilización de la piel
- Exterior azul
- Tamaño universal y fácil instalación
Especificaciones
Máscara facial desechable | |
Capas: polipropileno, alambre para la nariz: Alambre de acero con revestimiento de polietileno, elásticos para las orejas: Terileno, spandex | |
No estéril | |
Normativa de dispositivos médicos: (UE) 2017/745; EN 14683:2019 | |
Medicina | |
17,5 cm | |
9,5 cm |
Azul | |
17,5 x 9,5 cm | |
Pleated | |
Sí | |
Sí | |
Paquete de 50 |