Learn More
Dostmann Electronic™ Inmersión de termo par tipo K
Marca:  Dostmann Electronic™ 6010-1006
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10015961
  • 110.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Especificaciones
Inmersión del termopar
Clase 1
300 mm
PVC
De -200 °C a +1100 °C