Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello para encapsular N11 de color ámbar
Almacene el material para su uso en cromatografía. Los viales con cuello para encapsular Macherey-Nagel™ N11 de color ámbar tienen un cuello para encapsular de 11 mm y una abertura ancha. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones para garantizar una alta calidad. Envasados en 100 viales por caja de polipropileno.
Marca: Macherey-Nagel™ 702892
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
La supervisión optoelectrónica se proporciona en las máquinas de procesamiento de vidrio. También se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
- Los viales están fabricados con vidrio de primera clase hidrolítica, con tinción ámbar para muestras fotosensibles1
- Diseñados para adaptarse a diversos fabricantes de instrumentos de cromatografía
- Viales con fondo plano y cuello para encapsular, con una boca de 11 mm y una abertura ancha
- Los viales tienen una etiqueta y marcas de escala impresas
- Se suministran en cajas de polipropileno de 100 viales
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio hidrolítico (clase I) | |
Etiqueta y báscula | |
100 | |
Plano | |
100/Paq. |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Encapsulado, boca ancha | |
Caja de polipropileno | |
32 mm | |
N11 |