Learn More
Macherey-Nagel™ Type N18 Clear Screw Neck Headspace Vials
35.50€ - 44.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 22,5 mm |
Estilo de cuello | Espacio de cabeza con cuello de rosca |
N.° por paquete | 100 |
Tipo de empaquetado | 100/Paq. |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12754182
|
Macherey-Nagel™
702866 |
10 ml |
35.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12638847
|
Macherey-Nagel™
702826 |
20 ml |
44.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Transparente | |
Espacio de cabeza con cuello de rosca | |
100/Paq. | |
100/Paq. |
22,5 mm | |
100 | |
Redondo |