Learn More
Macherey-Nagel™ Viales con cuello encapsulable transparentes tipo N20
Almacene material para su uso en cromatografía. Los viales de cuello de rosca Macherey-Nagel N20 transparentes son viales de vidrio hidrolítico con tapones de cuello de rosca de 20 mm. Los viales se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene para garantizar la alta calidad de un análisis seguro. Disponibles en una amplia gama de formas y tamaños.
27.00€ - 63.00€
Especificaciones
Diámetro de la abertura (métrico) | 20 mm |
---|---|
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía |
N.° por paquete | 100 |
Tipo de empaquetado | Caja de polipropileno |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Estilo de la base | Estilo de cuello | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Estilo de la base | Estilo de cuello | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10796392
|
Macherey-Nagel™
70205.36 |
20,5 mm | Plano | Rosca DIN plano | 10 ml |
30.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10525761
|
Macherey-Nagel™
702918 |
22,5 mm | Plano | Rosca DIN plano | 10 ml |
30.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10306561
|
Macherey-Nagel™
70206.36 |
23,25 mm | Plano | Rosca DIN plano | 20 ml |
38.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10544981
|
Macherey-Nagel™
70210.36 |
30 mm | Plano | Rosca DIN plano | 25 ml |
63.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10305970
|
Macherey-Nagel™
70209.1 |
51,6 mm | Plano | Rosca DIN plano | 100 ml |
50.00€
paquete de 88 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10432032
|
Macherey-Nagel™
702924 |
22,5 mm | Forma redonda | Rosca DIN plano | 10 ml |
30.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10219411
|
Macherey-Nagel™
702917 |
22 mm | Redondo | Encapsulado HS biselado | 6 ml |
29.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12765232
|
Macherey-Nagel™
702086 |
22 mm | Round | Encapsulado HS biselado | 20 ml |
40.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10031950
|
Macherey-Nagel™
70254 |
23 mm | Redondo | Encapsulado HS biselado | 20 ml |
38.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10084291
|
Macherey-Nagel™
702261 |
22,5 mm | Plano | Rosca DIN plano | 20 ml |
38.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12410340
|
Macherey-Nagel™
702263 |
22,5 mm | Redondo | Rosca DIN plano | 20 ml |
38.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10274811
|
Macherey-Nagel™
70204.36 |
20,5 mm | Plano | Rosca DIN plano | 5 ml |
27.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
These crimp neck vials come in a range of usable volumes and shapes, and are designed to fit various instrument manufacturers. All vials are made from 1st hydrolytic class glass (unless otherwise noted). Opto-electronical supervision is provided at the glass processing machines, as well as additional in-process controls and a final QC inspection are also implemented to grant reliable product quality.
- Vials with 20mm flat DIN or beveled Headspace crimp neck
- With flat or rounded bottom for a large number of autosamplers
- Made of clear, hydrolytic glass
- Available in a range of sizes, from 5mL to 100mL
- Supplied in polypropylene boxes of 100 vials
- Stable bearing surface for the septum (especially suited for high vial pressures)
Spécification
20 mm | |
Cromatografía | |
Caja de polipropileno |
Transparente | |
100 | |
N20 |