Learn More
Macherey-Nagel™ Viales ámbar con cuello de rosca de tipo N9 de etiqueta y escala
Marca: Macherey-Nagel™ 702284
Detalles adicionales : Peso : 0.25600kg
Especificaciones
Ámbar | |
1,5 ml | |
Fondo plano, abertura ancha, etiqueta y escala | |
100 | |
Plano | |
100/Paq. |
11,6 mm | |
Muestreadores automáticos HPLC y GC | |
Cuello de rosca, abertura ancha | |
100/Paq. | |
32 mm |