Learn More
Fisherbrand™ Mono Tyvek™ Cat III
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ofrece más protección que las prendas equivalentes de SMS.
- Más robusto que las películas microporosas.
- Robusto pero ligero (menos de 180 g/prenda)
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Tratamiento antiestático en el exterior
- Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | XL |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | 2 paneles |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction