Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ Mono de trabajo con capucha 200 Easysafe
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Descripción
- Ofrece más protección que las prendas equivalentes de SMS.
- Más robusto que las películas microporosas.
- Robusto pero ligero (menos de 180 g/prenda)
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Tratamiento antiestático en el exterior
- Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | 3XL |
Material | Polietileno |
Color | Blanco |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera |