Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
De 100 a 108 cm
De 108 a 116 cm
De 116 a 124 cm
De 124 a 132 cm
De 84 a 92 cm
De 92 a 100 cm
Descripción
- DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Mono con cuello disponible en naranja fluorescente con bandas reflectantes de color gris plata para visibilidad diurna y nocturna. Resistente pero ligero. Cuello mandarín, elástico en puños y tobillos, así como cintura elástica pegada. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Gran tirador de cremallera, fácil de agarrar.
Las prendas Tyvek™ 500 HV se componen principalmente de un polietileno de hilado instantáneo ofreciendo un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Gracias a su estructura no tejida, son permeables tanto al aire como al vapor de agua, pero repelen los líquidos de base acuosa y los aerosoles. Ofrecen una excelente barrera contra las fibras y partículas finas, cuentan con un deshilachado muy bajo y poseen un tratamiento antiestático en su interior. Su color naranja fluorescente brillante combinado con las bandas reflectantes de color gris plata hace que sean altamente visibles tanto durante el día como durante la noche (cuando están expuestas a una fuente de luz).
Las aplicaciones para las prendas Tyvek™ 500 HV incluyen ferrocarril, carreteras, minería, tratamiento de residuos, metros, puertos, aeropuertos y construcción. - Con certificación según el Reglamento (EU) 2016/425.
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 5-B y 6-B.
- EN 14126 (barrera para agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), EN ISO 20471 (ropa de alta visibilidad, clase 3), norma RIS-3279-TOM 1
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en el interior
- Costuras externas
- Muy bajo nivel de fugas internas gracias a un diseño optimizado.
- Cremallera de auto-cierre Tyvek™ y solapa de cremallera para una mayor protección.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Ropa de protección química |
Tamaño | Pequeño |
Sexo | Unisex |
Material | Tyvek™ |
Color | Naranja, Reflectante |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Elástico |
Estilo de cuello | Con anillo |