Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Lab Coats
244.63 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
XL
Descripción
- Compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Permeable tanto al aire como al vapor de agua
- Ofrece una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta un micrómetro de tamaño)
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB (6-B)
- EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tipo de producto | Chemical Resistant Lab Coat |
Tamaño | XL |
Sexo | Unisex |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Limited-use |
Esterilidad | Non-sterile |
Resistencia | Chemicals |
Tipo de costura | Cosido |