Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
36-42
Talla 42 a 46.
Descripción
- Con tobillo elástico y costuras internas
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones y mantenimiento generales, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | Talla 42 a 46. |
Material | Tyvek™ |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Tipo de suela | Antideslizante. |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN1149-5 |
Cantidad de embalaje | 200/paquete |
Altura (métrico) | De 420 a 460 mm |
Resistencia | Líquido |
Tipo de producto | Cubrezapatos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Documentos
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer SP
Tamaño : 485.7 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
Tamaño : 515.8 kB
Título del producto
DuPont™ Tyvek™ 500 Shoe Covers with Antislip >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido