Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ 600, tamaño Plus
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
7XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Formas de anilla
- Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
- Cremallera Tyvek™ y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Elástico canalizado en la cara, la muñeca y el tobillo, para un buen ajuste y reducción de la contaminación/pelusa
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 4XL |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Tipo de costura | Cosido y con cinta, Taped |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |