Learn More
DuPont™ Tyvek™ 800 J
314.95 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Las prendas Tyvek™ 800J combinan la resistencia a los productos químicos inorgánicos de baja concentración y base acuosa (incluso bajo presión) con la fuerza y la durabilidad de Tyvek™ gracias a una tecnología de tejido innovadora y un diseño de prenda mejorado. Desarrollados según nuestros más altos estándares, los monos Tyvek™ 800J son suaves, cómodos y ligeros sin comprometer su nivel de durabilidad. Ahora están disponibles con costuras cosidas y selladas que proporcionan el rendimiento de las prendas del tipo 3/4/5/6, que han sido probadas según las normas contra líquidos presurizados, aerosoles de líquidos pesados y partículas sólidas transportadas por el aire. Los monos proporcionan una barrera eficaz contra numerosos productos químicos inorgánicos a base de agua en baja concentración y contra partículas (de hasta 1,0 micra), así como repelencia al aceite. Los monos Tyvek™ 800J Los monos Tyvek J son adecuados para aplicaciones como la limpieza industrial, el envasado y la redistribución de productos químicos, el tratamiento y la eliminación de residuos y la recuperación del medio ambiente. Los monos Tyvek™ 800J de tipo 3/4/5/6 ofrecen las siguientes ventajas de seguridad y comodidad:
- Prendas de protección química, categoría III, tipos 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
- Protección contra agentes infecciosos (EN 14126) incluyendo la resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales usando sangre sintética (ISO 16603) y resistencia a la penetración de patógenos de transmisión sanguínea utilizando bacteriófagos Phi-X174 (ISO 16604).
- EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva)
- El tejido y las costuras ofrecen una barrera de permeación química a los productos químicos inorgánicos de baja concentración basados en el agua.
- Costuras rematadas y selladas para garantizar la protección y la resistencia.
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
- Cara, puños y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
- Las presillas elásticas para el pulgar mantienen las mangas en su lugar.
Especificaciones
Tamaño | XXL |
Sexo | Unisex |
Material | Tyvek&trade |
Color | Blanco |
Desechables | Si |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de manguito | Lazo para el pulgar, Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | Elástico |
Tipo de tapón | Cremallera frontal con solapa |