Learn More
DuPont™ Monos Tyvek™ Classic Plus
Incluye ojales para pulgar. Los monos Dupont™ Tyvek™ Classic Plus tienen una capucha elástica para mayor facilidad de uso.
Marca: DuPont™ D13395284
798.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21990" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material de Tyvek™ 1431 N
- Antiestáticos
- Capucha elástica
- Solapa de barbilla autoadhesiva para ajuste perfecto alrededor del respirador
- Cremallera fabricada con solapa autoadhesiva TYVEK™
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Incluye ojales para pulgar
- Categoría III, tipo 4B/5/6
- Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
- Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
- Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cintura elástica pegada
- Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
- Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
- La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
- Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y cuando hay exposición a riesgos biológicos
Especificaciones
Mono de trabajo | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Elástico | |
Lazo para el pulgar | |
Elástico | |
Cosido, Rematada | |
Químico, Líquido | |
Trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad |
XL | |
Blanco | |
Elástico | |
Con capucha | |
Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla | |
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B | |
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B, EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), (EN 1149-5) |