Learn More
DuPont™ Buzo con capucha blanco Tyvek 600 Plus
Código de producto. 11793073 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Tamaño unitSize
11793073 S paquete de 100
12372239 M paquete de 25
11703083 M paquete de 100
12392239 XL paquete de 25
11723083 XL paquete de 100
11743083 3XL paquete de 100
12312249 3XL paquete de 25
12362239 S paquete de 25
12382239 L paquete de 25
11713083 L paquete de 100
12302249 2XL paquete de 25
11733083 2XL paquete de 100
12 options
Código de producto. 11793073
Marca: DuPont™ D13495782
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Los buzos con capucha de costuras reforzadas Tyvek™ de DuPont™ están fabricados de polietileno de alta densidad no tejido (flash spun).
  • Material de Tyvek™ 1431 N
  • Antiestáticos
  • Capucha elástica
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Cremallera fabricada con solapa autoadhesiva TYVEK™
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Incluye ojales para pulgar
  • Categoría III, tipo 4B/5/6
  • Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
  • Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
  • Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada
  • Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o en laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y con exposición a riesgos biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño S
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Lazo para el pulgar
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla
Tipo de costura Cosido, Rematada
Clase de protección Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B
Resistencia Químico, Líquido
Certificaciones/conformidad Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B, EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), (EN 1149-5)
Tamaño del tórax (métrico) De 84 a 92 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad
Peso (métrico) 250 g