Learn More
DuPont™ Monos Tyvek™ Classic Plus
Incluye ojales para pulgar. Los monos Dupont™ Tyvek™ Classic Plus tienen una capucha elástica para mayor facilidad de uso.
Marca:  DuPont™ D13395307
203.88 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.72050kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12372239
  • 257.00€ / paquete de 25
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material de Tyvek™ 1431 N
  • Antiestáticos
  • Capucha elástica
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Cremallera fabricada con solapa autoadhesiva TYVEK™
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Incluye ojales para pulgar
  • Categoría III, tipo 4B/5/6
  • Tira con correa autoadhesiva para el sellado firme del traje a la máscara facial
  • Costuras cosidas rematadas para garantizar la protección y la resistencia
  • Cremallera Tyvek y solapa con cremallera para una protección mejorada
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos, así como cintura elástica pegada
  • Los ojales para el pulgar elásticos evitan que se suban las mangas
  • Permeable al aire y al vapor de agua, pero repele los aerosoles y los líquidos con base acuosa
  • La excelente barrera frente a partículas finas y fibras (con tamaño de hasta 1 micrómetro) tiene un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático
  • Las aplicaciones incluyen tareas de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación farmacéutica o laboratorios de bioseguridad e investigación, así como aplicaciones médicas y cuando hay exposición a riesgos biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Mono de trabajo
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Elástico
Lazo para el pulgar
Elástico
Cosido, Rematada
Químico, Líquido
Trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad
M
Blanco
Elástico
Con capucha
Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B, EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radiactiva), (EN 1149-5)
Certificados
Ver productos accesorios