Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Diseñadas para la esterilización con vapor de equipos farmacéuticos grandes o de formas extrañas, las bolsas se cierran mediante un sistema de cierre con cordón Tyvek™ ajustable y se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar o quitar la cinta de autoclave que genera partículas
Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1708D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
- Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
- Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
- Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
- Resiste desgarros y punciones
- Barrera microbiana superior
- Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Bolsa para autoclave | |
1 gal | |
CoC | |
Blanco | |
Envasado para esterilización por vapor | |
Indicador de vapor | |
No estéril | |
20 x 43 cm | |
20 cm | |
43 cm |
Esterilizable en autoclave | |
3,7 L | |
cordón de ajuste | |
Sí | |
Equipo de producción farmacéutica | |
Tyvek | |
5,30 mil | |
8 in | |
17 in |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction