Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Extra Large Bag
GREENER_CHOICE
Designed for the steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. The bags can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A3030D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17798117
  • 4880.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
25,7 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
121 °C (< 250 °F)
30 x 30 in
76,2 cm
76,2 cm
870 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125°C
30 in
30 in