Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
GREENER_CHOICE
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0615D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17727917
  • 2225.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Autoclave Bag
75 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125°C
15 in
6 in
Esterilizable en autoclave
2,2 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
<121°C (<250°F)
15 x 6 in
38 cm
15,2 cm