Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Drawstring Closure Autoclave Small Bag
GREENER_CHOICE
Designed for steam sterilization of large or odd shaped pharmaceutical equipment change parts. Tyvek™ Autoclave Bag is closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system. Can be aseptically opened without having to cut or remove the particulate generating autoclave tape.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A0811D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17767927
  • 2385.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones
Especificaciones
Autoclave Bag
77 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125°C
11 in
8 in
Esterilizable en autoclave
2,28 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
<121°C (<250°F)
11 x 8 in
28 cm
20,3 cm