Learn More
DuPont™ Mangas Tychem 6000 F
17.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Longitud: 500 mm
Descripción
- Tratamiento antiestático
- Elásticos anchos en el puño y la parte superior del brazo
- Excelente protección frente a la permeación de una amplia gama de productos químicos, lo que ayuda a proteger al personal contra numerosos productos químicos orgánicos industriales tóxicos, productos químicos inorgánicos muy concentrados (incluso bajo presión), partículas, sustancias biopeligrosas y ciertos agentes de guerra química
- Se utiliza para una amplia gama de aplicaciones, desde limpieza de derrames químicos y respuestas a emergencias hasta aplicaciones petroquímicas y militares
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | Universal |
Estructura | Sustrato de Tyvek pesado. |
Tipo de producto | Sobre las mangas. |
Material | Sustrato de Tyvek. |
Color | Gris |
Tipo de costura | Cosido, rematado. |
Estilo de manguito | Elástico |
Acabado | Película de barrera polimérica |
Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, Categoría III, Tipo PB [3], EN 14126, EN 1149-5 |
Longitud (métrico) | 500 mm |