Learn More
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus con calcetines
Código de producto. 12322259 Tienda DuPont Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
paquete de 80
Código de producto. Tamaño unitSize
12322259 XL paquete de 20
11703073 XL cada uno
11843510 XL paquete de 80
11833520 S paquete de 80
11773063 S cada uno
12392249 S paquete de 20
11843520 M paquete de 80
12302259 M paquete de 20
11793063 L cada uno
12312259 L paquete de 20
11833510 L paquete de 80
11823520 2XL paquete de 80
11713073 2XL cada uno
12332259 2XL paquete de 20
12342259 3XL paquete de 20
12623700 3XL paquete de 80
16 options
Código de producto. 12322259
Marca: DuPont™ D13398935
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus con calcetines es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
  • Mono con capucha con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla.
  • Disponible en blanco en tallas de S a XXXL.
  • Resistente a la par que ligero (<250 g por prenda).
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
  • Los ojales elásticos para el pulgar evitan que se suban las mangas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono con capucha
Tamaño XL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco, Azul
Desechables Si
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas
Estilo de manguito Lazo para el pulgar
Estilo de cuello Con capucha
Hood Type Elástico
Tipo de tapón Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla
Tipo de costura Cosido, Rematada
Esterilidad No estéril
Clase de protección Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B
Tipo de collarín Solapa de barbilla autoadhesiva
Certificaciones/conformidad (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Tamaño del tórax (métrico) De 108 a 116 cm
Estilo de manga Lazos elásticos para el pulgar
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad, aplicaciones médicas y cuando se está expuesto a riesgos biológicos
Mostrar más Mostrar menos
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.