Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus con calcetines es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
Marca: DuPont™ D13398927
197.61 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.50000kg
Descripción
- Mono con capucha con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla.
- Disponible en blanco en tallas de S a XXXL.
- Resistente a la par que ligero (<250 g por prenda).
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
- Los ojales elásticos para el pulgar evitan que se suban las mangas.
Especificaciones
Mono con capucha | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Si | |
Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas | |
Con capucha | |
Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla | |
No estéril | |
Solapa de barbilla autoadhesiva | |
De 116 a 124 cm | |
Para trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad, aplicaciones médicas y cuando se está expuesto a riesgos biológicos |
XXL | |
Blanco, Azul | |
Elástico | |
Lazo para el pulgar | |
Elástico | |
Cosido, Rematada | |
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 | |
Lazos elásticos para el pulgar | |
80/paq. |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.