Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™
Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido. DuPont™ Tyvek™ 600 Plus con calcetines es permeable al aire y al vapor de agua, pero repele líquidos con base de agua y aerosoles y ofrece una barrera excelente contra fibras y partículas finas
Marca:  DuPont™ D13495744
201.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21990" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12342259
  • 254.00€ / paquete de 20
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Mono con capucha con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla.
  • Disponible en blanco en tallas de S a XXXL.
  • Resistente a la par que ligero (<250 g por prenda).
  • Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
  • Los ojales elásticos para el pulgar evitan que se suban las mangas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono con capucha
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Si
Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas
Con capucha
Cremallera con solapa autoadhesiva y solapa para la barbilla
No estéril
Solapa de barbilla autoadhesiva
De 124 a 132 cm
Para trabajos de mantenimiento y desmontaje en la industria nuclear, fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad, aplicaciones médicas y cuando se está expuesto a riesgos biológicos
XXXL
Blanco, Azul
Elástico
Lazo para el pulgar
Elástico
Cosido, Rematada
Categoría III, Tipo 4-B, 5-B y 6-B
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Lazos elásticos para el pulgar
80/paq.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.