Descripción
- Mono con capucha con calcetines integrados y solapa adicional para botas hasta la rodilla.
- Disponible en blanco en tallas de S a XXXL.
- Resistente a la par que ligero (<250 g por prenda).
- Solapa de barbilla autoadhesiva para el sellado hermético del traje con la máscara.
- Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
- Los ojales elásticos para el pulgar evitan que se suban las mangas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono con capucha |
| Tamaño | S |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Si |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico, Calcetines incluidos, Solapas para las botas |
| Estilo de manguito | Lazo para el pulgar |
| Estilo de cuello | Con capucha |
| Hood Type | Elástico |
| Mostrar más |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.