Learn More
DuPont™ Chaqueta Tyvek 500
344.85 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Descripción
- Especialmente diseñados para su uso con prendas Tyvek™
- Fabricado en HDPE no tejido
- Costuras internas
- Cierre frontal
- Cara y muñecas elásticas
- Blanco
- EPI de Categoría I
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Tamaño | XL |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cremallera |
Certificaciones/conformidad | EN 1149-5 |
Tipo de costura | Cosido (interno) |
Tipo de producto | Orificio de desagüe |
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general, entre muchos otros |