Learn More
DuPont™ Chaqueta Tyvek 500
Catalog Number p-8009181
344.85 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. La camisa con capucha DuPont™ Tyvek™ 500 está compuesta de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Especialmente diseñados para su uso con prendas Tyvek™
  • Fabricado en HDPE no tejido
  • Costuras internas
  • Cierre frontal
  • Cara y muñecas elásticas
  • Blanco
  • EPI de Categoría I
  • Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tamaño XL
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Tipo de tapón Cremallera
Certificaciones/conformidad EN 1149-5
Tipo de costura Cosido (interno)
Tipo de producto Orificio de desagüe
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos farmacéuticos, protección frente a productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general, entre muchos otros