Learn More
DuPont™ Monos de trabajo Tyvek 500
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
paquete de 100
paquete de 25
Description
- Con cuello
- Costuras internas cosidas
- Cremallera de TYVEK™ con solapa
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Tratamiento antiestático
- Categoría III, Tipo 5/6
Order Info
dimSize
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Mono con cuello |
| Tamaño | 3XL |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Tipo de tapón | Cremallera con solapa cubrecremalleras |
| Tipo de costura | Cosido, Rematada |
| Clase de protección | Categoría III, Tipos 5 y 6 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction