Learn More
DuPont™ Monos industriales Tyvek™ 500
Fabricados con material Dupont™ Tyvek™. Los monos de modelo industrial Tyvek™ cuentan con tratamiento antiestático en ambos lados de la prenda.
Marca: DuPont™ D13984290
184.19 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Con cuello
- Costuras internas cosidas
- Cremallera de TYVEK™ con solapa
- Puños, tobillos y cintura elásticos
- Tratamiento antiestático
- Categoría III, Tipo 5/6
Información de órdenes
dimSize
Especificaciones
Mono con cuello | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Elástico | |
Con cuello | |
Cosido, Rematada | |
Pliegue estándar | |
Solapa con cremallera, puños canalizados y elásticos faciales | |
100/paq. |
XXXL | |
Blanco | |
Elástico | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
Categoría III, Tipos 5 y 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 | |
De 124 a 132 cm |