Descripción
- Abertura de capucha sellada para un nivel bajo de emisión de partículas
- Abertura completa para la cara
- Se ata con lazos para un ajuste perfecto
- Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Campana |
| Tamaño | Talla única |
| Material | Polietileno |
| Tipo de tapón | Ties with Loops |
| Modelo | Sellado |
| Tipo de costura | Sellado |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2016/425, EN 14126, ISO Clase 6-9 |
| Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados. |