Learn More
DuPont™ Funda para salas limpias Tyvek™ IsoClean™
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tipo: Funda
Descripción
- Elástico acanalado en muñecas y bíceps
- Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
- Transpirable y un nivel extremadamente bajo de formación de pelusas
- Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Funda |
Material | Polietileno |
Esterilidad | No estéril |
Tipo de costura | Sellado |
Modelo | IC501B00 |
Para utilizar con (aplicación) | Salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados. |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2016/425, EN 14126, ISO Clase 6-9 |
Longitud (métrico) | 45 cm |
Cleanroom Class | Class 1000-100,000 (ISO 6-8) |
Título del producto
DuPont™ Funda para salas limpias Tyvek™ IsoClean™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido