Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Descripción
- Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
- Transpirable y un nivel extremadamente bajo de formación de pelusas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Controlled Environments Lab Coat |
| Tamaño | 3XL |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | IC270B0 |
| Tipo de costura | Sellado |