Descripción
- Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
- Transpirable y un nivel extremadamente bajo de formación de pelusas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Controlled Environments Lab Coat |
| Tamaño | 2XL |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | A presión |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | IC270B0 |
| Tipo de costura | Sellado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |